Learn More
Chlorure d’ytterbium(III), ultra sec, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
193.00€ - 731.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10361-91-8 |
---|---|
Formule moléculaire | YbCl3 |
Numéro MDL | MFCD00011288 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11308588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040653.06 |
5 g |
193.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11318588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040653.14 |
25 g |
731.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used as laboratory reagent, optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material. Applied with NiCl2 to form a very effective catalyst for the reductive dehalogenation of aryl halides. Ytterbium(III) chloride is a powerful catalyst for the formation of acetals using trimethyl orthoformate and also used to track digestion in animals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10361-91-8 | |
YbCl3 | |
MFCD00011288 |
Spécification
Ytterbium(III) chloride | |
ultra dry | |
Blanc | |
99.99% (REO) | |
MFCD00011288 | |
279.4 | |
Hygroscopic |
854°C | |
10361-91-8 | |
Billes | |
YbCl3 | |
Slightly soluble in water. | |
Odorless |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 233-800-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only