Learn More
Chlorure d’ytterbium(III) hexahydraté, 99,99+ % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10526630
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-01-5
Spécification
Nom chimique ou matériau Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Couleur Marron à marron-rouge
Forme physique Crystals
Quantité 10 g
Notes de qualité de la pureté For trace metal basis analysis
Plage de pourcentage du dosage 99.99+%
Formule moléculaire Cl3Yb·6H2O
Formule linéaire YbCl3·6H2O
Poids de la formule 387.48
Pourcentage de pureté ≥99.99%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ytterbium(III) chloride hexahydrate