Learn More
Chlorure d’ytterbium(III) hexahydraté, 99,9 %, (analyse de traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10607504
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-01-5
Formule moléculaire Cl3Yb·6H2O
Poids moléculaire (g/mol) 387.48
Numéro MDL MFCD00149885
Spécification
Nom chimique ou matériau Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Point de fusion 865.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Formule linéaire YbCl3·6H2O
Fieser 16,384
Merck Index 14, 10105
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in absolute alcohol
Poids de la formule 387.48
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ytterbium(III) chloride hexahydrate