Learn More
Chlorure d’ytterbium(III), 35 % min w/w dans une solution aqueuse, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11330008
Chlorure d’ytterbium(III), 35 % min w/w dans une solution aqueuse, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11330008
250 mL
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Code produit. 11330008
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042816.AK
Applied with NiCl2 to form a very effective catalyst for the reductive dehalogenation of aryl halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10361-91-8
Formule moléculaire YbCl3
Numéro MDL MFCD00011288
Spécification
Nom chimique ou matériau Ytterbium (III) chloride
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 279.40 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 35% min w/w aq. soln.
Odeur Odorless
Densité 1.48 g/mL at 30°C
Nom du produit
Chlorure d’ytterbium(III), 35 % min w/w dans une solution aqueuse, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >