Learn More
Bromure d’ytterbium(III) hydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
95.20€ - 392.00€
Identifiants chimiques
CAS | 15163-03-8 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00049613 |
Synonyme | ytterbium bromide hydrate, acmc-20aj9h, ytterbium 3+ bromide-water 1/3/1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11322528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014575.09 |
10 g |
95.20€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11332528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014575.18 |
50 g |
392.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
15163-03-8 | |
MFCD00049613 | |
ytterbium bromide hydrate, acmc-20aj9h, ytterbium 3+ bromide-water 1/3/1 |
Spécification
Ytterbium(III) bromide hydrate | |
15163-03-8 | |
Cristalline | |
MFCD00049613 | |
Soluble in water. | |
99.9% |
300°C | |
Blanc | |
(REO) | |
ytterbium bromide hydrate, acmc-20aj9h, ytterbium 3+ bromide-water 1/3/1 | |
412.77 (Anhydrous) | |
Very Hygroscopic |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-350-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only