Learn More
Acétate d’ytterbium(III) hydraté, Reacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
66.83€ - 293.46€
Identifiants chimiques
CAS 15280-58-7
Formule moléculaire C6H9O6Yb
Poids moléculaire (g/mol) 350.18
Numéro MDL MFCD00150127
Clé InChI OSCVBYCJUSOYPN-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC ytterbium(3+) triacetate
SMILES [Yb+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Products 2
Produktcode Marke Quantité Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantité Preis Menge & Verfügbarkeit  
11352528
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
014576.09
10 g
66.83€
10g
11342528
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
014576.18
50 g
293.46€
50g
Beschreibung
Beschreibung
Yttrium Acetate is widely applied in electronic ceramics, glass, and electronics. Yttrium compounds are used as a catalyst for ethylene polymerization. Yttrium is used in the production of a large variety of synthetic garnets, and Yttria is used to make Yttrium Iron Garnets, which are very effective microwave filters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
15280-58-7
350.18
OSCVBYCJUSOYPN-UHFFFAOYSA-K
[Yb+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
C6H9O6Yb
MFCD00150127
ytterbium(3+) triacetate
Spezifikation
Ytterbium(III) acetate hydrate
Agrégats cristallins
C6H9O6Yb
Insoluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
[Yb+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
350.18
15280-58-7
99.9% (REO)
MFCD00150127
OSCVBYCJUSOYPN-UHFFFAOYSA-K
ytterbium(3+) triacetate
350.16 (Anhydrous)
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 244-137-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt