Learn More
YSI™ Instruments de mesure de l’oxygène dissous, l’oxygène dissous optique et l’oxygène dissous / conductivité de la série professionnelle
Les instruments compacts et portatifs offrent des longueurs de câble et des options de sonde sélectionnables par l’utilisateur.
Marque: YSI™ 6050020
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Includes: Instrument de mesure, deux piles alcalines C-cell, instructions
Requires : Pour les deux, sonde d’oxygène dissous 15-177-458 ou -459 et câble amovible 15-177-470, -471, -472, ou -473 ; pour le Pro2030, combinaison sonde / câble pour conductivité / température 15-177-474, -475, -476, ou -477.
Description
Choisissez le Pro20 pour un instrument de mesure de l’oxygène dissous à sonde unique dédiée. Choisissez le Pro2030 pour mesurer à la fois l’oxygène dissous et la conductivité. Avec les deux, vous obtenez :
- Indice étanche IP67, même avec couvercle de pile retiré
- Température automatique, salinité, compensation barométrique
- Choix de câbles amovibles de 4, 10, 20 et 30m (13, 32, 65 et 98 pi)
- La jauge de carburant affiche en continu le niveau de la batterie
- Capteurs d’oxygène dissous polarographiques ou galvaniques avec membranes à bouchon à visser, sélectionnables par l’utilisateur
- Méthodologie d’oxygène dissous approuvée par l’EPA
- Écran et clavier rétroéclairés
- Logiciel pouvant être mis à niveau par l’utilisateur via des communications USB
- Affichage graphique avec messages détaillés et instructions
Fonctionnalités Pro20 :
- Plage d’oxygène dissous de 0 à 50 mg/l, 0 à 500 % de saturation en air
- Résolution sélectionnable par l’utilisateur de 0,1 ou 0,01 mg/l, 1 % ou 0,1 % de saturation en air
- Plage de températures comprise entre -5° et +45°C
- Choix de câbles oxygène dissous / température en longueur de 4, 10, 20 et 30 m
- Connexion USB pour les mises à niveau logicielles
- 1000 ensembles de données avec horodatage et BPL, manuel ou enregistrement, taux sélectionnable par l’utilisateur
- Plage de conductivité de 0 à 200 mS/cm, à l’aide d’une cellule de 4 électrodes avec sélection automatique de gamme
- Plage de salinité calculée de 0,0 à 70,0 ppt
- Gamme de solides dissous totaux calculée de 0 à 100 g/l
- Choix de câbles oxygène dissous / température en longueur de 4, 10, 20 et 30 m
- Choix de sondes de conductivité / température avec câbles fixes en longueur de 4, 10, 20 et 30 m
Informations sur la commande
Dimensions : 8,5 x 3,25 x 2,25 po (L x l x H) (21,6 x 8,3 x 2,3 cm) Poids net, avec piles : 1 lb 1 oz (475 g).
Compliance
Méthodologie d’oxygène dissous approuvée par l’EPA
Prestations de service
Trois ans pour l’instrument ; deux ans pour les câbles ; un an pour les sondes
Spécification
450 h | |
RoHS, CE, DEEE, IP67 | |
Affichage LCD, rétroéclairé | |
0°C à 45°C | |
Instrument de mesure, deux piles alcalines C-cell, instructions | |
0,01deg;C | |
21,6cm | |
2,25 in | |
1 lb |
pile alcaline C | |
Stocke 50 ensembles de données avec horodatage | |
IP 67 | |
pH, oxygène dissous | |
plusmn;0,15deg;°C | |
3 ans | |
3,25 in | |
2,3 cm | |
0,475kg |