Learn More
Merck Millipore Kit de test pour levures et moisissures
Marque:  Merck Millipore MYSK10025
Code produit. 12841616
  • 313.00€ / 25 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ecouvillons et échantillonneurs de surface
• Kits écouvillons de surface et échantillonneurs
• Ecouvillons associés aux échantillonneurs: utilisés pour le suivi microbiologique des équipements et autres surfaces
• Faciles à utiliser: il suffit de prélever l'échantillon, d'incuber et de compter. Pour tester une surface, passez l'écouvillon sur la surface à contrôler et remettez-le dans le boîtier contenant la solution tampon. Transvasez ensuite la
• Solution tampon dans le boîtier de l'échantillonneur ou filtrez à l'aide d'une unité de filtration stérile et incubez
• Un incubateur est le seul équipement nécessaire pour compléter le système
• Ecouvillons de surface et échantillonneurs Levures et Moisissures