Learn More
Thermo Scientific Chemicals Extrait de levure
Utilisé comme additif alimentaire, rehausseur de saveur dans les aliments transformés de toutes sortes et comme nutriment pour les milieux de culture bactériens. Il est utilisé pour créer des saveurs salées et des sensations umami.
23.70€ - 69.10€
Spécification
Forme | Poudre |
---|---|
Type d’emballage | Bouteille en verre |
Sensibilité | Hygroscopique |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11346849
|
Thermo Scientific Chemicals
H26769.22 |
100 g |
23.70€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11356849
|
Thermo Scientific Chemicals
H26769.36 |
500 g |
69.10€
500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Yeast extract is used as food additive, flavor enhancer in processed foods of all kinds and as nutrient for bacterial culture media. It is used to create savoury flavors and umami taste sensations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Poudre | |
Bouteille en verre | |
Hygroscopique |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 232-387-9
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only