Learn More
Xylènes, qualité histologique, Honeywell™
Code produit. 15635760
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 l
Conditionnement:
Flacon en aluminium
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Qualité histologique
  • Couramment utilisé pour l’échantillonnage et le traitement des tissus
  • Un contrôle précis du procédé de fabrication garantit une cohérence inégalée entre les lots
  • Disponibles dans une variété d’options d’emballage (flacons en verre ambré, boîtes à bec verseur flexible en acier au carbone et boîtes en acier au carbone avec filetages NPT)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1330-20-7
Numéro MDL MFCD00077264
Spécification
Nom chimique ou matériau Xylenes
Couleur Incolore
Densité 0.86g/mL at 25°C
Point d’ébullition 140°C
Quantité 500 mL
Limite d’explosion 0.07
Point d’éclair 25°C (77°F)
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.497
Formule linéaire C6H4(CH3)2
Tension de vapeur 18mmHg (37.7°C)
Numéro UN UN1307
Poids de la formule 106.17g/mol
Qualité Histologique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Xylenes
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H312 + H332-Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.