Learn More
Xylènes, contient de l’éthylbenzène, A.C.S. BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Code produit. 15558624
Click to view available options
Quantité:
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
    Pour un usage en microélectronique
Identifiants chimiques
CAS 1330-20-7
Formule moléculaire C6H4(CH3)2
Spécification
Nom chimique ou matériau Xylenes
Note relative au nom Contains ethylbenzene
Quantité 4 L
Point d’éclair 29.00°C
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Gravité spécifique 1L = 0.86kg
Poids de la formule 106.17
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.