Learn More
Xylène Cyanol FF, ∽75 %, Thermo Scientific Chemicals
49.04€ - 152.76€
Identifiants chimiques
CAS | 2650-17-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C25H27N2NaO6S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 538.61 |
Numéro MDL | MFCD00019481 |
Clé InChI | VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M |
Synonyme | Acid blue 147 monosidium salt, C.I. 42135 |
Nom IUPAC | sodium 4-{[4-(ethylamino)-3-methylphenyl][(1Z,4Z)-4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl}-3-sulfobenzene-1-sulfonate |
SMILES | [Na+].CCNC1=C(C)C=C(C=C1)C(=C1/C=C\C(=N\CC)\C(C)=C1)\C1=C(C=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11966851
|
Thermo Scientific Acros
440700100 |
10 g | Flacon en verre |
49.04€
10g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11976851
|
Thermo Scientific Acros
440700500 |
50 g | Flacon en verre |
152.76€
50g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2650-17-1 | |
538.61 | |
VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M | |
sodium 4-{[4-(ethylamino)-3-methylphenyl][(1Z,4Z)-4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl}-3-sulfobenzene-1-sulfonate |
C25H27N2NaO6S2 | |
MFCD00019481 | |
Acid blue 147 monosidium salt, C.I. 42135 | |
[Na+].CCNC1=C(C)C=C(C=C1)C(=C1/C=C\C(=N\CC)\C(C)=C1)\C1=C(C=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O |
Spécification
Xylene cyanol FF | |
∽ 75 % | |
MFCD00019481 | |
VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M | |
sodium 4-{[4-(ethylamino)-3-methylphenyl][(1Z,4Z)-4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl}-3-sulfobenzene-1-sulfonate | |
538.61 | |
Poudre |
2650-17-1 | |
C25H27N2NaO6S2 | |
Acid blue 147 monosidium salt, C.I. 42135 | |
[Na+].CCNC1=C(C)C=C(C=C1)C(=C1/C=C\C(=N\CC)\C(C)=C1)\C1=C(C=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O | |
538.61 | |
Gris bleu à vert |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Xylene cyanol FF
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Xylene cyanol FF
RUO – Research Use Only