Learn More
XPR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | XPR1 |
---|---|
Concentration | 0.15 mg/mL |
Applications | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16892694
|
Proteintech
14174-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16882694
|
Proteintech
14174-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Xenotropic and polytropic retrovirus receptor (XPR1) is an Orphan-U GPCR with an unknown ligand. ESTs have been isolated from brain, breast, kidney, pancreas, placenta, prostate, skeletal muscle, testis, and tonsil libraries.Spécification
XPR1 | |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q9UBH6, Q9Z0U0 | |
19775, 289424, 9213 | |
XPR1 Fusion Protein Ag5373 | |
Primary | |
-20°C | |
XPR1 |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Protein SYG1 homolog, SYG1, X receptor, X3, XPR1, XR | |
Xpr1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |