Learn More
Labconco™ Boîte de pesée Xpert
Fournit une barrière physique étanche pour protéger l’opérateur contre les particules et les poudres dangereuses en suspension dans l’air
Marque: Labconco™ 5220320
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Coque en PE moulée en une seule pièce, de densité moyenne
- Superstructure en acier avec revêtement époxy en poudre sèche et étagère intérieure de la chambre de transfert
- Fenêtre de visualisation en verre de sécurité laminé de 0,25 pouce (0,64 cm) d’épaisseur avec cadre en acier revêtu de poudre et joint en néoprène
- Les portes de la chambre de transfert intérieure et extérieure pivotantes vers le haut sont équilibrées et équipées de systèmes de verrouillage rapide
- Surface de travail en noyau phénolique noire et résistante aux produits chimiques scellée au sol de la boîte de gants
- Les filtres HEPA doubles offrent une efficacité de 99,99 % contre les particules jusqu’à 0,3 microns
- 0,05 ppm ou des niveaux de gaz de traceur moyens inférieurs détectés pendant les tests de balayage de périmètre dépassent les normes ASHRAE™ 110
- Les tests effectués avec le spectromètre de masse ne révèlent aucune fuite détectable de > 1 x 10-3 ml/s lorsqu’ils sont testés alors que la boîte à gants est pressurisée avec le manomètre d’eau de 1 pouce
- Vibrations : déplacement de < 1,5 x 10-5 in lorsqu’elles sont mesurées à la surface de travail à des volumes d’air minimum et maximum
- Marquage de conformité CE
Inclut :
- Filtres d’entrée et de sortie HEPA
- Ventilateur d’ioniseur anti-statique pour réduire la charge statique
- Équilibrer l’isolateur de vibrations
Spécifications :
- Chambre principale : 0,37 m3
- Dimensions de découpe de la fenêtre de visualisation (L x l) : 67,1 x 31,8 cm (26,37 x 12,5 po)
- Dimensions globales (L x l x H) : 80 x 134 x 102 cm (31,625 x 52,75 x 40 in)
- Dimensions intérieures de la chambre principale (P x l x H) : 69,9 x 85,1 x 63,5 cm (27,5 x 33,5 x 25 in)
- Dimensions de la chambre de transfert (dia. int. nominal x L) : 28 x 30 cm (11 x 12 po)
- Poids à l’expédition : 127 kg (280 lb)
Spécification
Boîte de pesée | |
Fluorescent | |
4A | |
31,6 in | |
80 cm | |
80 x 134 x 102 cm | |
40 in | |
102 cm | |
50 Hz | |
147 cm | |
2 | |
2 ports pour gants | |
Moyenne | |
1 an | |
159 kg | |
33,5 po | |
76,2 cm |
HEPA | |
Polyéthylène | |
CE | |
27,5 po | |
70 cm | |
Recherche pharmaceutique, la nanotechnologie et la biochimie | |
25 po | |
63,5 cm | |
57,2 in | |
76,2 cm | |
Queue de cochon | |
1 de chaque | |
230 V | |
350 lb | |
57,2 in | |
147 cm |