Learn More
Thermo Scientific™ Test Xpect™ toxine A/B C. difficile
Détectez rapidement les toxines A et B du Clostridium difficile dans les échantillons de selles d’origine humaine grâce à une procédure simple en trois étapes et obtenez des résultats en 20 minutes.
670.00€
Spécification
Contenu et stockage | 2°C à 30°C |
---|---|
Description | Test de la toxine A/B C. difficile Xpect |
Comprend | Dispositifs d’essai, réactif conjugué 1 (3,6 ml), réactif conjugué 2 (3,0 ml), diluant d’échantillon, contrôle positif (2,0 ml), contrôle négatif (2,0 ml), pipettes de transfert jetables, tubes de dilution, bâtonnets d’applicateur en bois |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Contenu et stockage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Contenu et stockage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13235629
|
Thermo Scientific™
R24650 |
Test de la toxine A/B C. difficile Xpect | 20 tests/kit | 2°C à 30°C |
670.00€
20 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Détectez rapidement les toxines A et B du Clostridium difficile dans des échantillons fécaux d’origine humaine à l’aide du test Thermo Scientific™ XpecT™ C. difficile Toxin A/B. Associez des performances cliniques exceptionnelles à une procédure simple en trois étapes qui permet d’obtenir des résultats précis en 20 minutes, avec moins d’une minute de temps de manipulation. Choisissez Xpect pour vos analyses en urgence ou une couverture 24 h / 24, 7 j / 7.
Utilisez cet immunodosage rapide à flux latéral pour une détection qualitative directe des toxines A et B du Clostridium difficile. Améliorez les performances et l’efficacité du laboratoire grâce à d’excellentes sensibilité et spécificité cliniques et à une procédure simple.Le test Xpect. difficile Toxin A/B utilise des particules de couleur revêtues d’anticorps se liant à l’antigène cible dans l’échantillon dilué. L’anticorps / antigène coloré complexe se déplace le long de la membrane de test. Les anticorps immobilisés propres à l’antigène cible capturent le complexe antigène coloré dans la zone de test, ce qui provoque l’apparition d’une ligne clairement visible. Cette ligne n’apparaît pas en l’absence d’antigène spécifique. Les anticorps immobilisés et non spécifiques dans la zone de contrôle capturent les anticorps colorés, que l’antigène soit présent ou non, ce qui provoque l’apparition d’une ligne de contrôle clairement visible.
- Résultats clairement visibles et faciles à lire en 20 minutes
- Moins d’une minute de temps de manipulation
- Contrôle intégré pour une plus grande fiabilité
- Sensibilité et spécificité excellentes
Xpect Grippe A et B
Xpect RSV
Xpect C. difficile Toxin A / B
Xpect Rotavirus
Xpect Giardia
Xpect Cryptosporidium
Xpect Giardia / Cryptosporidium
Xpect Legionella
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits VersaTREK, Sensititre™, Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin.
Spécification
2°C à 30°C | |
Test de la toxine A/B C. difficile Xpect | |
Dispositifs d’essai, réactif conjugué 1 (3,6 ml), réactif conjugué 2 (3,0 ml), diluant d’échantillon, contrôle positif (2,0 ml), contrôle négatif (2,0 ml), pipettes de transfert jetables, tubes de dilution, bâtonnets d’applicateur en bois |