Learn More
Cytiva Colonne XK Superose™ 4 à Fast Flow
Préconditionnée avec Superose™ 4 FF, une matrice d’agarose à 4 % hautement réticulée qui offre une excellente stabilité physique et des qualités chromatographiques
Marque: Cytiva 29268020
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Développée spécifiquement pour répondre aux hauts débits qu’exigent les processus de séparation industriels
- Permet le traitement rapide de grands volumes, ce qui fait de ces résines un choix excellent pour une utilisation à l’échelle du processus
- La rigidité favorise des débits élevés qui offrent une bonne résolution en un minimum de temps
- Faibles interactions non spécifiques et excellentes récupérations
- Répond aux exigences industrielles en assurant une sécurité d’approvisionnement ainsi qu’un service technique et réglementaire complet.
Spécification
90 μm | |
76 à 130 ml | |
16 mm | |
de 380 à 650 mm | |
2 à 12 | |
Sepharose™ 4 Fast Flow |
Systèmes de chromatographie à pompe autonome | |
Colonne XK préconditionnée, Superose Pre-packed Column | |
Chromatographie échangeuse d’ions | |
5 bars (72,5 psi) | |
1 adaptateur | |
Colonne XC |