Learn More
TNCBio™ XerumFree™
Defined and ACF additive for serum-free cell culture.
Marque: TNCBio™ XF212-0500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Defined additive for serum-free cell culture. Animal/human compound free.
Spécification
Transparent liquid | |
FBS replacement | |
Cell Culture Supplement | |
Sterile-filtered | |
7 to 8 | |
Cold Pack |
4°C | |
Liquid | |
Sterile-filtered | |
285 - 325 mOsm/kg | |
500 mL |