Learn More
Difluorure de xénon, 99,5 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11314707
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Agent fluorescent
Used as Fluorinating agent and oxidizing agent, gaseous etchant for silicon, particularly in the production of microelectromechanical systems (MEMS).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13709-36-9
Formule moléculaire F2Xe
Poids moléculaire (g/mol) 169.29
Numéro MDL MFCD00040538
Clé InChI IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme xenon difluoride, xenon fluoride, xenon fluoride xef2, unii-6poj14981p, bis fluoranyl xenon, xef2, acmc-20aj9j, xenon difluoride trace metals basis
CID PubChem 83674
Nom IUPAC difluorure de xénon
SMILES F[Xe]F
Spécification
Nom chimique ou matériau Xenon Difluoride
Point de fusion 127°C to 129°C
Forme physique Granulés, cristallin
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5%, metal basis
Informations sur la solubilité Decomposes in water.
Poids de la formule 169.3
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 4.32