Learn More
Difluorure de xénon, +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
113.57€ - 388.94€
Identifiants chimiques
CAS | 13709-36-9 |
---|---|
Formule moléculaire | F2Xe |
Poids moléculaire (g/mol) | 169.29 |
Numéro MDL | MFCD00040538 |
Clé InChI | IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | xenon difluoride, xenon fluoride, xenon fluoride xef2, unii-6poj14981p, bis fluoranyl xenon, xef2, acmc-20aj9j, xenon difluoride trace metals basis |
CID PubChem | 83674 |
Nom IUPAC | difluoroxenon |
SMILES | F[Xe]F |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10053500
|
Thermo Scientific Acros
278550010 |
1 g | Flacon en plastique |
113.57€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10463215
|
Thermo Scientific Acros
278550050 |
5 g | Flacon en plastique |
388.94€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XIdentifiants chimiques
13709-36-9 | |
169.29 | |
IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N | |
83674 | |
F[Xe]F |
F2Xe | |
MFCD00040538 | |
xenon difluoride, xenon fluoride, xenon fluoride xef2, unii-6poj14981p, bis fluoranyl xenon, xef2, acmc-20aj9j, xenon difluoride trace metals basis | |
difluoroxenon |
Spécification
Xenon difluoride | |
13709-36-9 | |
Crystals | |
F2Xe | |
MFCD00040538 | |
xenon difluoride, xenon fluoride, xenon fluoride xef2, unii-6poj14981p, bis fluoranyl xenon, xef2, acmc-20aj9j, xenon difluoride trace metals basis | |
IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N | |
difluoroxenon | |
83674 | |
≥99.5% |
129°C | |
Blanc | |
99.5+% | |
XeF2 | |
15, 10270 | |
Solubility in water: decomposes in water | |
F[Xe]F | |
169.29 | |
169.29 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des lésions oculaires graves.
Provoque des brûlures de la peau et des de graves lésions des yeux.
Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Keep/Store away from clothing/ combustible materials.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 237-251-2
- Xenon difluoride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.