Learn More
Kit de préparation d’échantillons Arcis
Le kit de préparation d’échantillons Arcis facilite l’extraction rapide de l’ADN et de l’ARN en moins 3 de minutes
Marque: Techne 13204-52
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Extraction rapide de l’ADN/ARN (moins3 de minutes)
- Adapté pour 50 réactions
- Aucun instrument requis
- Processus simple et stable sans étapes de chauffage, de refroidissement, de centrifugation ou de lavage
- Protocole à deux étapes, à deux tubes (lyse et tampon)
- L’ADN est stable pendant 2 semaines
- L’extrait est adapté aux réactions PCR et qPCR à l’aide de protocoles de cyclage standards et rapides
- Expédié et stocké à température ambiante
Spécification
Kit d’extraction d’ADN/ARN | |
Système à deux tubes (lyse et tampon) | |
Lyse et tampon |