Learn More
IKA™ Tube X10 DIS-50-S-M. 10 avec élément dispersant
Le tube jetable DIS-50-S est conçu pour dissoudre les échantillons dans différents solvants et est équipé d’une lame de dissolveur.
Marque:  IKA™ 0020016316
Code produit. 16258511
  • 121.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 16-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tube pour contrôle P de l’entraînement de tube ULTRA-TURRAX™
  • Volume : 50 ml
  • Plage de fonctionnement : 10 à 40 ml
  • Unité fonctionnelle : Dissolveur, acier inox
  • Couvercle à membrane : Oui
  • Stérile : Non
  • Étiquette IVD : Non
  • Application : Broyage, mélange, dissolution
  • Exemple d’application : Dissolution de comprimés ou de capsules dans des solvants
Spécification
Spécification
50 ml
Équipé d’une plaque de dissolveur
Contrôle P de l’entraînement de tube Ultra TURRAX™
10/paquet