Learn More
Corning™ X‐WASH™ System
Corning™ X‐WASH™ System is designed to wash, resuspend, and volume-reduce cell suspensions in a sterile, closed system, ensuring consistently high cell recovery and viability with short processing times.
1840.00€ - 33110.00€
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17264466
|
Corning™
6928 |
Module de contrôle | 1/sachet ; 1/boîte |
25110.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17274466
|
Corning™
6929 |
Station d’accueil | 1/sachet ; 1/boîte |
6715.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17294466
|
Corning™
6931 |
Cartouches jetables | 1/sachet ; 2/boîte |
1840.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17204476
|
Corning™
6932 |
Cartouches jetables | 1/sachet ; 12/boîte |
11040.00€
12 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17214476
|
Corning™
6933 |
Cartouches jetables | 1/sachet ; 36/boîte |
33110.00€
36 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Process protocols can be customized to ensure consistently high cell recovery
- Highly sensitive infrared sensors detect the interface between cells and media and direct the washed cells into a dedicated harvest chamber.
- Harvest chamber can be pre-filled with a media of choice
for re-suspension of harvested cells - Enables transfer of process data from the X-WASH Control Module to the database to support GMP processing, monitoring and reporting of information.
- Consistent high recovery (>90%) and viability (>80%) of cells
- Sterile, single-use, functionally closed system
- Process volume: 40 to 240 mL
- Average Process Time: 10 to 15 minutes/wash cycle
- Programmable harvest volumes (3 to 40 mL)
- Centrifugation-based cell washing system
- Customized protocols
- Traceability: Electronic transfer of process data
- Bar code compatible
- US class I medical device
Spécification
Système X-WASH |