Learn More
Thermo Scientific™ X-Gal
Filtrez efficacement les colonies avec X-Gal, un substrat chromogène inerte pour la bêta-galactosidase qui hydrolyse le X-Gal, formant un précipité bleu intense.
39.75€ - 151.00€
Spécification
Type de produit X-Gal
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10203430
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
R0401
0.5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10365410
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
R0404
1 g
80.00€
1g
10490470
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
R0402
2 g
151.00€
2g
Description
Description
Le X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-bêta-D-galacto-pyranoside) est un substrat chromogène inerte pour la bêta-galactosidase qui hydrolyse le X-Gal en galactose incolore et en 4-chloro-3-bromo-indigo, en formant un précipité bleu intense. L’induction du gène lacZ avec l’IPTG conduit à l’hydrolyse du X-Gal et au développement de colonies bleues.
L’induction du gène lacZ avec l’IPTG conduit à l’hydrolyse du X-Gal et au développement de colonies bleues. La solution X-Gal est une solution stable, filtrée sur membrane de 0,22 μm, formulée pour une utilisation directe en conjonction avec l’IPTG pour les analyses des colonies bleues / blanches.
Spécification
Spécification
X-Gal