Learn More
Klever X-Change (Narrow Cut Head)
Recessed blade of the Klever X-Change (Narrow Cut Head) reduces cut injuries and damaged goods.
170.00€ - 263.00€
Spécification
Type de produit | Klever X Change à tête étroite |
---|---|
À utiliser avec (application) | Coupe des boîtes, des films, des bandes et des milliers d’autres applications |
Jetable | Non |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17748997
|
Klever
KCJ-XC-20B |
Bleu |
263.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17758997
|
Klever
KCJ-XC-20G |
Orange |
263.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17768997
|
Klever
KCJ-XC-20R |
Rouge |
263.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17778997
|
Klever
KCJ-XC-20Y |
Jaune |
170.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Cuts boxes, film, tape and thousands more applications.
- Ergonomic 'soft touch' handle reduces hand fatigue and stress.
- Innovative tape splitter.
- Adavnced plastic polymers.
- Highest safety level.
- Interchangeable, replaceable head.
Spécification
Klever X Change à tête étroite | |
Coupe des boîtes, des films, des bandes et des milliers d’autres applications | |
Non | |
Non stérile |