Learn More
Kimberly-Clark™ Chiffons Hydroknit™ WypAll™ X60
Lingette réutilisable à haute absorbance, résistante et durable. Les lingettes Kimberly Clark™ WypAll™ X60 Hydroknit™ sont parfaites pour le nettoyage léger de l’adhésif et de l’huile.
Marque: Kimberly-Clark™ 6034
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Lingette à usage répété dotée de la technologie Hydroknit™
- Résiste à la majorité des solvants, réduit les résidus, permet un nettoyage rapide et contribue à réduire les coûts
- Idéal pour : le nettoyage léger des adhésifs, huiles, résidus, l’application de lubrifiants, de diluants, de solvants, le nettoyage du verre, le nettoyage de précision de machines et pièces complexes, le lavage des mains
- Disponibles en lingettes pliées en quart de tour
- Emballée dans un sachet en PE étanche et hydrofuge, vous donnant un accès immédiat à des lingettes protégées par un emballage hygiénique dans votre zone de travail
Spécification
Lingettes non tissées | |
30,5 cm | |
31,7 cm | |
5,59kg | |
1/4 de pli | |
12 Sachets x 76 feuilles |
12,48 in | |
12 po | |
Papier renforcé en nylon | |
Blanc | |
Nettoyage léger | |
1 pli |