Learn More
Kimberly-Clark™ Chiffons WypAll™
Les chiffons WypAll™
Marque: Kimberly-Clark™ 8370
35.27 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Hygiéniquement protégé
- Résiste à la plupart des solvants et réduit les résidus
- Idéal pour le nettoyage léger des adhésifs, huiles et résidus et l’application de lubrifiants
Spécification
Lingettes | |
42,6 cm | |
31,7 cm | |
Bleu | |
Nettoyage léger des adhésifs, huiles, résidus, application de lubrifiants, diluants et solvants, nettoyage du verre, nettoyage de précision des pièces et des machines complexes, nettoyage des mains | |
Non stérile |
16,8 in | |
9.842 in | |
Fibre synthétique | |
42.6 x 31.7 cm | |
1 pli |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark™ Chiffons WypAll™ > Épaisseur : 1 épaisseurs ; Bleu ; Dimensions : 42,6 x 31,7 cm (L x l)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu