Learn More
Kimberly-Clark™ Chiffons de nettoyage WYPALL™
Lingette à usage répété dotée de la technologie HYDROKNIT™. Les chiffons de nettoyage Kimberly-Clark™ WYPALL™ résistent à la plupart des solvants, réduisent les résidus et permettent un nettoyage rapide tout en contribuant à réduire les coûts.
Marque: Kimberly-Clark™ 7442
44.25 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fournis en 6 sachets x 50 feuilles = 300 feuilles
- Les chiffons peuvent être rincés et réutilisés
- La technologie Hydroknit™ offre une grande absorbance, une grande résistance et une grande durabilité (humide ou sèche)
- Résiste à la majorité des solvants, réduit les résidus, permet un nettoyage rapide et contribue à réduire les coûts.
- Idéal pour un nettoyage hygiénique dans les toilettes, les zones cliniques et patients, les cuisines et les zones de transformation des aliments ; pour réduire la contamination croisée grâce au codage couleur.
- Emballé dans un sachet en PE étanche et hydrofuge, vous donnant un accès immédiat à des lingettes protégées par un emballage hygiénique dans la zone de travail.
Spécification
Essuyeur sec | |
425 mm | |
250 mm | |
1,96 kg | |
Réutilisable | |
6 Sachets x 50 Feuilles | |
Non-sterile |
16.5 in. | |
8.7 in. | |
Non tissé Polyproylène Cellulose | |
Vert | |
425 x 250 mm | |
1 pli |