Learn More
Cole Parmer™ Ruban inscriptible
À utiliser pour étiqueter / identifier les articles / produits de laboratoire.
57.40€ - 76.90€
Spécification
Plage de températures (métrique) | -23°C à +121°C |
---|---|
Longueur (impériale) | 14 yd |
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Largeur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15719404
|
Cole Parmer™
06530-21 |
Blanc | 0,5 in |
57.40€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15366155
|
Cole Parmer™
06530-28 |
Assortiment | 0,5 in |
76.90€
24 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15752428
|
Cole Parmer™
06530-48 |
Assortiment | 1 in |
62.20€
12 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Identifiez vos échantillons avec l’écriture et la couleur.
- Le ruban résistant est étanche et résistant à l’huile et à l’acide.
- Peut être utilisé avec un crayon, un stylo ou un marqueur permanent.
- Résistant aux températures extrêmes.
Spécification
-23°C à +121°C | |
14 yd |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole Parmer™ Ruban inscriptible