Learn More
Thermo Scientific Chemicals Wortmannin, Penicillium funiculosum, ≥99 %
Inhibiteur de la phosphatidylinositol 3-kinase
293.46€ - 515.57€
Identifiants chimiques
CAS 19545-26-7
Formule moléculaire C23H24O8
Synonyme KY 12420
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15406129
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J63983.MB
25 mg
293.46€
25mg
15416129
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J63983.MF
50 mg
515.57€
50mg
Description
Description
Wortmannin is used as inhibitor of phosphatidylinositol 3-kinase, used cell biology reagent that has been used previously in research to inhibit DNA repair, receptor-mediated endocytosis and cell proliferation. It inhibits fMLP induced PIP3 and superoxide anion production in guinea pig neutrophils. It blocks insulin metabolic effects in rat adipocytes without affecting the insulin receptor tyrosine kinase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
19545-26-7
C23H24O8
KY 12420
Spécification
Blanc à blanc cassé
Inhibiteur de la phosphatidylinositol 3-kinase
19545-26-7
428,44g/mol
Sensible à la lumière
Poudre
QDLHCMPXEPAAMD-QAIWCSMKSA-N
(1R,3R,5S,9R,18S)-18-(methoxymethyl)-1,5-dimethyl-6,11,16-trioxo-13,17-dioxapentacyclo[10.6.1.0²,¹⁰.0⁵,⁹.0¹⁵,¹⁹]nonadeca-2(10),12(19),14-trien-3-yl acetate
-30°C à -10°C
≥ 99%
C23H24O8
KY 12420
Réactif de transduction de signal
67676
COC[C@H]1OC(=O)C2=COC3=C2[C@@]1(C)C1=C([C@@H]2CCC(=O)[C@@]2(C)C[C@H]1OC(C)=O)C3=O
428.44
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C