Learn More
Brady™ Étiquettes de dissipation électrostatique en polyester blanc brillant WorkHorse™ B-473
Pour une utilisation dans des applications commerciales / industrielles. Les étiquettes en polyester brillant Brady B-473 avec adhésif permanent antistatique et revêtement sont à utiliser avec l’imprimante BMP71.
Marque: Brady™ 114741
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Certification UL ; Homologation CSA ; Approbation ESD pour CEI 61340-5-1 et EN 100015-1 | |
Acrylique, Permanent, Antistatique | |
Brillant | |
Étiquette antistatique électrostatique | |
Imprimante BMP™ 71 | |
500/rouleau | |
1 x 0,375 po (l x H) | |
-40°C à +120°C | |
0,09 mm | |
9,53 x 25,40 mm | |
9,53 mm |
Résistance à l’abrasion, aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries | |
Blanc | |
Polyester antistatique (B-473) | |
Identification de cartes de circuit, adhésif aux propriétés antistatiques | |
1 | |
Rectangle | |
25,4 x 34,9 mm (l x H) | |
0,0035 in | |
12,70 mm | |
25,40 mm |