Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester permanent WorkHorse™ B-423
Pour une utilisation dans des applications commerciales / industrielles. Les étiquettes en polyester Brady B-423 sont destinées à une utilisation avec une imprimante BMP71.
26.00€ - 473.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certifiées UL, homologuées CSA, agréées AGA, sans halogène (DIN VDE 0472/partie 815) |
---|---|
Description | Résistance à l’abrasion, aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries |
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
Couleur | Blanc |
Finition | Brillant |
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Dimensions (impériale) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Dimensions (impériale) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11528614
|
Brady™
115136 |
l x H : 12,7 mm x 15,2m | 50 ft x 0,5 po | 1 de chaque | N/A | ||||
11751835
|
Brady™
115024 |
25,4 x 9,52 mm (l x H) | 1 x 0,375 po (l x H) | 5000/rouleau | N/A | ||||
11721835
|
Brady™
114869 |
25,4 x 12,7 mm (l x H) | 1 x 0,5 po (l x H) | 5000/rouleau | N/A | ||||
11731815
|
Brady™
115025 |
25,4 x 25,4 mm (l x H) | 1 x 1 po (l x H) | 2500/rouleau | N/A | ||||
11781755
|
Brady™
114870 |
50,8 x 25,4 mm (l x H) | 2 x 1 po (l x H) | 1000/Bte | N/A | ||||
11761835
|
Brady™
115026 |
38,1 x 12,7 mm (l x H) | 1,5 x 0,5 po (l x H) | 5000/rouleau | N/A | ||||
11771835
|
Brady™
115027 |
12,7 x 12,7 mm | 0,5 x 0,5 in | 5000/rouleau | N/A | ||||
11725693
|
Brady™
114732 |
22,8 x 6,35 mm (l x H) | 0,9 x 0,25 po (l x H) | 750/rouleau | N/A | ||||
11745693
|
Brady™
114735 |
25,4 x 4,75 mm (l x H) | 1 x 0,187 po (l x H) | 750/rouleau | N/A | ||||
11755693
|
Brady™
114737 |
25,4 x 6,9 mm (l x H) | 1 x 0,275 po (l x H) | 750/rouleau | N/A | ||||
11755653
|
Brady™
114782 |
76,2 x 25,4 mm (l x H) | 3 x 1 po (l x H) | 100/Bte | N/A | ||||
11765653
|
Brady™
114783 |
101,6 x 25,4 mm (l x H) | 4 x 1 po (l x H) | 100/Bte | N/A | ||||
11777354
|
Brady™
114785 |
28,7 x 12,7 mm (l x H) | 1,13 x 0,5 po (l x H) | 500/rouleau | N/A | ||||
11775653
|
Brady™
114784 |
50,8 x 6,35 mm (l x H) | 2 x 0,25 po (l x H) | 100/Bte | N/A | ||||
11765693
|
Brady™
114786 |
31,7 x 6,35 mm (l x H) | 1,25 x 0,25 po (l x H) | 750/rouleau | N/A | ||||
11785653
|
Brady™
114787 |
69,8 x 69,8 mm (l x H) | 2,75 x 1,25 po (l x H) | 100/Bte | N/A | ||||
11775693
|
Brady™
114789 |
38,1 x 3,17 mm (l x H) | 1,5 x 0,125 po (l x H) | 750/rouleau | N/A | ||||
11785693
|
Brady™
114790 |
38,1 x 6,35 mm (l x H) | 1,5 x 0,25 po (l x H) | 750/rouleau | N/A | ||||
11715683
|
Brady™
114793 |
38,1 x 12,7 mm (l x H) | 1,5 x 0,5 po (l x H) | 500/rouleau | N/A | ||||
12890059
|
Brady™
114816 |
38,1 x 38,1 mm | 1,5 x 1,5 in | 250/rouleau | N/A | ||||
11745683
|
Brady™
114819 |
9,5 x 9,5 mm | 0,375 x 0,375 in | 500/rouleau | N/A | ||||
11705663
|
Brady™
114823 |
76,3 x 48,2 mm (l x H) | 3 x 1,9 po (l x H) | 100/Bte | N/A | ||||
11715663
|
Brady™
114826 |
101,6 x 48,2 mm (l x H) | 4 x 1,9 po (l x H) | 100/Bte | N/A | ||||
11755683
|
Brady™
114831 |
l x H : 10,16 x 10,16 | 0,4 x 0,4 po (l x H) | 500/rouleau | N/A | ||||
11735693
|
Brady™
114734 |
6,35 x 6,35 mm | 0,25 x 0,25 in | 750/rouleau | N/A | ||||
11795693
|
Brady™
114849 |
12,7 x 5,08 mm (l x H) | 0,5 x 0,2 po (l x H) | 750/rouleau | N/A | ||||
11765683
|
Brady™
114853 |
12,7 x 12,7 mm | 0,5 x 0,5 in | 500/rouleau | N/A | ||||
Spécification
Certifiées UL, homologuées CSA, agréées AGA, sans halogène (DIN VDE 0472/partie 815) | |
Acrylique, Permanent | |
Brillant | |
Suivi des biens, codage par code-barres, identification de composants, identification d’équipements, identification à usage général, plaques signalétiques | |
0,003 in |
Résistance à l’abrasion, aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries | |
Blanc | |
Polyester (B-423) | |
Imprimante BMP™ 71 |