Learn More
Welch™ Pompe à piston WOB-L 2567
Utilisez ces pompes pour les applications à vapeur sèche ou d’eau. Les pompes à piston Welch Ilmvac™ WOB-L 2567 sont des pompes à vide réglables sans huile et économiques.
Marque:  Welch™ U2567C-50
Code produit. 10107851
  • 1510.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La pompe à piston WOB-L fiable est parfaite pour de nombreuses applications courantes de vide en laboratoire
  • Caractéristiques : Vide à 60 Torr (27,6 in. Hg)
  • Comprend un régulateur de vide et une jauge : niveau de vide simple à régler et à surveiller
  • Piège à eau à l’entrée : la bille de flottement s’élève pour fermer la pompe et bloquer l’ingestion accidentelle d’eau
  • Le silencieux rend la pompe silencieuse et filtre l’air d’extraction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
83 l/min
254 mm
250 w
50 Hz
381 mm
80 mbar
230 V 50 Hz
WOB-L 2567
7,5 kg
254 mm
Pompe à piston
230 V
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Welch™ Pompe à piston WOB-L 2567 > Profondeur : 254 mm