Learn More
Buerkle™ Système de retrait pour solvants avec tube de décharge
Le système de retrait pour solvants avec tube de décharge peut être utilisé pour distribuer des liquides de haute pureté rapidement et sans complications. Un excès de pression est produit dans le récipient avec du gaz sous pression (air comprimé ou azote), pompant ainsi le liquide hors du réservoir.
1635.00€ - 2110.00€
Spécification
Matériau | Pièces en contact avec le milieu en acier inox (1.4301) et PTFE |
---|---|
Type | Système de retrait pour solvants |
Diamètre d’ouverture du tambour | Filetage R 2 in. |
À utiliser avec | Kit antistatique |
Applications | Système d’enlèvement pour solvants |
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16213181
|
Buerkle™
5603-5001 |
60 cm |
1635.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16399561
|
Buerkle™
5603-5003 |
95 cm |
2110.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le système de retrait pour solvants avec tube de décharge est équipé d’une pompe vide-fût avec tube de décharge fixe
- Le tube d’immersion réglable en continu de la pompe vide-fût peut être réglé sur le réservoir correspondant
- Connexion à vis pour fûts en acier avec filetage R 2 po
- Ajustable pour les réservoirs commerciaux standard avec des adaptateurs de filetage
- L’avantage du fonctionnement avec des gaz sous pression est que l’utilisateur peut extraire même de grandes quantités sans effort tout en ayant les deux mains libres pour distribuer le solvant
- La connexion à vis du fût et les vannes de fermeture scellent hermétiquement le fût et la pompe
- Le raccordement à l’air comprimé ou à l’azote (3-10 bar) peut être fourni via une alimentation en air comprimé mobile ou stationnaire
- Options de connexion flexibles, fonctionnement avec de l’air comprimé ou un gaz inerte (p. ex. de l’azote)
- Pièces en contact avec le milieu en acier inox (1.4301) et PTFE
- Avec supports de transport, câble de mise à la terre pour l’unité de régulation de la pression, tuyau de connexion, clé et adaptateur pour l’alimentation en air comprimé
- Adaptateur d’alimentation en air comprimé : 1 connecteur de couplage NW 7,2 mm, 1 buse de tuyau pour Ø interne 6 mm, 1 buse de tuyau pour Ø interne 8 mm
- Pour cuves et fûts UN (pression de test d’au moins 150 kpa)
- L’appareil est conforme aux exigences de la directive relative aux équipements sous pression 2014/68/EU
Spécification
Pièces en contact avec le milieu en acier inox (1.4301) et PTFE | |
Filetage R 2 in. | |
Système d’enlèvement pour solvants | |
Support, câble de mise à la terre pour le système de détente, flexible de connexion, clé et adaptateur pour l’alimentation en pression compris |
Système de retrait pour solvants | |
Kit antistatique | |
10 l/min |