Learn More
Carbolite™ Four tubulaire à fils enroulés TZF 12/65/550 1200°C 550 mm Commande de contrôle 301
Marque:  Carbolite™ T12065-550-230SN+&02-301
Code produit. 12193340
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les fours tubulaires assurent une uniformité thermique optimisée. En ajoutant un tube de travail en céramique et des joints, ils fournissent la flexibilité nécessaire pour tester les matériaux dans diverses conditions atmosphériques
. Les applications typiques incluent les tests de recherche sur les matériaux inorganiques. Cela peut être effectué efficacement dans l’air ou dans une atmosphère non oxydante ; comme l’azote ou l’argon ou dans un vide.
L’uniformité thermique optimisée est idéale pour le calibrage du thermocouple. Des modèles conçus avec une zone ou trois zones sont disponibles. Pour en savoir plus sur notre gamme de fours tubulaires, veuillez vous renseigner car cette page ne permet pas de présenter tous les modèles, et toutes les tailles, disponibles.
• La création d’éléments chauffants symétriques permet d’améliorer l’uniformité thermique, en comparaison avec les fours à chambre
• Notre gamme de fours tubulaires est compatible avec les tubes de travail de 20 mm à 150 mm de diamètre
• Sept longueurs de chauffage sont disponibles, de 300 mm à 1 200 mm
• Les modèles avec base horizontale se fixent normalement, mais les modèles verticaux et à ouverture longitudinale sont disponibles avec un boîtier de commande séparé