Learn More
Marienfeld Superior™ Cuves et supports à coloration en verre sodocalcique et accesoires
Marienfeld Superior™ Cuves et supports a coloration sont fabriqué de verre sodocalcique à paroi épaisse
Marque: Marienfeld Superior™ 6611000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en verre sodocalcique pressé à paroi forte
- Diverses cuves et boîtes
- Pour des lames porte-objets d'environ 76x26 mm
Spécification
Acier inoxydable | |
Marienfeld Cuve no. 4200005 | |
70 mm |
Pinces en fil métallique | |
10 |