Learn More
Ansell™ Gants à usage intensif en PVC brun série 23-193 Winter Monkey Grip™
Offrent une excellente préhension pour la manipulation des huiles et des produits chimiques dans les environnements froids et des objets couverts d’huiles ou de graisse.
224.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Normes CATÉGORIE II EN 388 : 3121, EN 511 : 111, EN 1149, ANSI |
---|---|
Matériau de la manchette | PVC |
Coating Material | PVC |
Cut Resistance Rating | niveau 2 |
Matériau | PVC |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12680782
|
Ansell™
23193100 |
10 |
224.00€
12 paires |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12690782
|
Ansell™
23193110 |
11 |
224.00€
12 paires |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Le revêtement en PVC chasse l’eau, l’huile et la graisse et reste flexible à basse température
- L’isolation en mousse maintient les mains au chaud
- Excellente préhension pour plus de sécurité lors de la manipulation d’objets à usage intensif
- Les doigts incurvés, le pouce latéral et la doublure en jersey de coton doux offrent un confort supérieur
- Maintiennent les mains au chaud et au sec et les protègent contre les abrasions
Spécification
Normes CATÉGORIE II EN 388 : 3121, EN 511 : 111, EN 1149, ANSI | |
PVC | |
PVC | |
Gants à usage intensif | |
Sécurité | |
Paume entièrement enduite | |
Protection contre les huiles et les graisses |
PVC | |
niveau 2 | |
Sans poudre | |
23 / 193 | |
Jersey de coton | |
72 paires | |
23-193 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Gants à usage intensif en PVC brun série 23-193 Winter Monkey Grip™