Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™t Électrodes de pH pour tube RMN
Cette électrode permet de mesurer la gamme de pH de 0 à 14 dans un échantillon RMN. Les électrodes de pH pour tube RMN Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ sont compatibles avec les tubes RMN à paroi mince de 5 mm.
Marque:  Bel-Art™ 66000-0012
Code produit. 15348578
  • 1370.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Électrode de pH combinée avec connecteur BNC (également appelé connecteur n° 5)
  • À utiliser avec des tubes RMN à paroi mince de 5 mm dont la longueur ne dépasse pas 8 pouces
  • Dimensions de la sonde en verre : 3 x 180 mm (dia. ext x L)
  • Gamme de pH : 0 à 14
  • Plage de températures : 0 à 70°C
  • Résolution : Unités de pH 0,02
  • Erreur sodium : 0,1 à pH 12
  • Résistance à 20°C : 100 à 1000 mégaohms
  • Reproductibilité : 99 %
La solution de référence 8513 est recommandée pour le remplissage ou le remplacement de cette électrode de pH ou de toute autre électrode de pH qui utilise une solution de chlorure de potassium (KCl) 3M saturée en chlorure d’argent (AgCl)
REMARQUE : Les électrodes sont extrêmement fragiles ; Faire preuve de précaution lors de l’utilisation
Spécification
Spécification
Tubes à échantillons RMN de 5 mm
Électrode de pH avec connecteur BNC
6030-02-BNC