Learn More
Bel-Art™ Tubes à vide basse pression SP Scienceware™ Wilmad™
Offre une solution d’étanchéité sans flamme pratique pour les échantillons liquides volatils ou sensibles à l’air. Le tube à vide basse pression Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ est idéal pour les expériences RPE anaérobies et étanches aux gaz.
Marque:  Bel-Art™ 66304-0581
Code produit. 15368858
  • 157.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
En raison de la nature du verre, il convient de faire preuve d’une extrême prudence lors de l’utilisation à des pressions élevées ou réduites, car une rayure même infime à la surface du verre diminuerait considérablement la résistance à la traction. Une protection de sécurité adéquate doit toujours être utilisée lors de manipulations dans de telles conditions.
Description
Description
  • Système d’étanchéité robuste permettant l’accumulation de pression à l’intérieur de l’échantillon
  • Piston en PTFE sans graisse pour une étanchéité à 100 % sans contamination
  • Nouvelle conception avec une surface d’étanchéité 4 fois plus grande, éliminant les fuites et augmentant considérablement la durée de vie par rapport aux tubes J-Young traditionnels
  • La conception à symétrie axiale est parfaitement adaptée aux expériences de centrifugation
Spécification
Spécification
51 µm
203 mm
300 MHz
8 in
25 µm
5 mm
Tube en verre, piston et adaptateur de vide
507-LPV-8