Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Bouchon ouvert Wilmad-LabGlass™ pour tubes de 4 à 5 mm
Les bouchons ouverts Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ pour tubes de 4 à 5 mm sont couramment utilisés dans la dégazéification des échantillons.
Marque: Bel-Art™ SP Scienceware™ 66000-0053
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Livré avec un bouchon à vis avec opercule
- Résiste parfaitement à la plupart des solvants et composés organiques, mais résiste mal aux matériaux fortement corrosifs
- Reste fiable après plusieurs perforations
Spécification
Bouchon ouvert de rechange uniquement | |
Noir | |
Tubes RMN à bouchon à vis de 4 et 5 mm |
Modèle : TR-OC-01 | |
12 pièces |