Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Extracteur de bouchon pour rotor RMN de 4,0 mm à semi-conducteurs
Aucun dommage ne peut être causé au bouchon et au rotor grâce à cet extracteur de bouchon à zéro tour. L’extracteur de bouchon Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ pour rotor de 4,0 mm pour RMN à semi-conducteurs simplifie le retrait des bouchons d’extrémité et des bouchons de base des RMN à semi-conducteurs.
Marque:  Bel-Art™ 66000-0041
Code produit. 15358608
  • 2830.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • À utiliser avec des bouchons à semi-conducteurs de 4 mm
Spécification
Spécification
Rotor 4 mm
Extracteur de bouchon de rotor
RS-301-4180
Extracteur de bouchon pour rotor RMN de 4,0 mm à semi-conducteurs