Learn More
Bel-Art™ Tubes RMN à paroi mince à haut débit SP Scienceware™ Wilmad™, 3 mm de dia. ext. et 4 po de long, tube uniquement
Minutieusement inspecté pour assurer le succès de vos expériences – conçu pour une utilisation de routine avec la plupart des spectromètres RMN à champ faible à moyen.
Marque:  Bel-Art™ 66000-0076
Code produit. 15398648
Description
Description
Vendu par boîte de 100
Spécification
Spécification
102 mm
Haut débit
4 in
100 / boîte
2,99±0,03 mm
Tube uniquement
0,27 mm
Wilmad™ WG-3000-4
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Bel-Art™ Tubes RMN à paroi mince à haut débit SP Scienceware™ Wilmad™, 3 mm de dia. ext. et 4 po de long, tube uniquement > Modèle WG-3000-4 ; tube uniquement