Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 18 mm de dia. ext. Tube RMN de précision à paroi moyenne
Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement. La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pour accueillir des inserts Wilmad
265.20€ - 279.48€
Spécification
Camber (Metric) | 25 µm |
---|---|
Concentricity (Metric) | 51 µm |
Diamètre (métrique) externe | 18,000±0,013 mm |
Diamètre (métrique) interne | 17,00±0,013 mm |
Intensité de champ | 350 MHz |
Alert:
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Code produit | Marque | Modèle | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15328898
|
Wilmad-LabGlass™
66352-1875 |
18-PP-7-5 | 178 mm | ||||||
15348898
|
Wilmad-LabGlass™
66352-1895 |
18-P9-7-5 | 228,6 mm | ||||||
15338898
|
Wilmad-LabGlass™
66352-1885 |
18-PP-8-5 | 203,2 mm | ||||||
Description
Fabriqué dans un établissement de pointe certifié ISO 9001:2008 aux États-Unis, qui utilise un procédé de retrait et de meulage de précision unique pour façonner la surface intérieure en optimisant le facteur de remplissage.- La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
- Utilisable en toute sécurité à des températures allant jusqu’à 230°C et à un palier de température de 120°C
- Classe hydrolytique 1
- En verre borosilicaté conforme aux exigences de la norme ASTM E438 relatives au verre de classe A, type 1 ; Inspection à 100 % avec plusieurs jauges traçables NIST et contrôles de l’absence de défauts au niveau de la surface optique
Spécification
25 µm | |
18,000±0,013 mm | |
350 MHz | |
0,50 mm |
51 µm | |
17,00±0,013 mm | |
Pour les expériences nécessitant une qualité d’alignement extrême (expériences et études impliquant des échantillons biologiques avec champ élevé / ultra-élevé, sans centrifugation, multidimensionnelles, multi-noyaux et polarisation nucléaire dynamique) |