Learn More
Cole-Parmer™ Échantillonneur d’eau Alpha horizontal Wildco™
Convient à une utilisation dans les océans, les lacs profonds et les eaux corrosives
Marque: Cole-Parmer™ 05488-00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les échantillonneurs alpha conviennent à une utilisation dans les océans, les lacs profonds et les eaux corrosives
- Choisissez des échantillonneurs horizontaux pour l’échantillonnage à la surface, à la thermocline ou juste au-dessus du fond
- Les joints d’extrémité en uréthane se ferment immédiatement avec un minimum de perturbations de surface lors du contact avec le messager
- La vanne de vidange facilite le retrait des échantillons
- Les échantillonneurs comprennent une mallette de transport ; commandez le messager et la ligne séparément
- Les joints d’extrémité en silicone sont disponibles sur commande spéciale ; contactez nos spécialistes des applications pour plus de détails
- Ne pas utiliser lorsque les concentrations de mercure dépassant 1 ppm.
Spécification
Échantillonneur d’eau alpha horizontal | |
PVC | |
Échantillonnage de l’eau dans les océans, les lacs profonds et les eaux corrosives | |
67,06 cm |
PVC, joints d’extrémité en uréthane | |
2,2 L | |
26,4 in |