Learn More
Thermo Scientific™ Accessoire pour mélangeur / broyeur Wig-L-Bug™, flacon en acier inox
Pour une utilisation avec le mélangeur / broyeur Wig-L-Bug (AA42627KT)
Marque:  Thermo Scientific™ 042629.KT
Code produit. 15493875
  • 176.88€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Flacon en acier inox, 1 po de long x 1/2 po de diamètre (2,54 x 1,27 cm)
  • Avec pilon à bille en acier inox 1/4 po de diamètre (0,635 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Flacon en acier inox
Mélangeur / broyeur Wig-L-Bug (Fcat : AA 42627KT)