Learn More
Thermo Scientific Chemicals Accessoires Wig-L-Bug™
Pour une utilisation avec le mélangeur / broyeur numérique Wig-L-Bug
Marque: Thermo Scientific Chemicals 044531.KT
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Flacon en polystyrène avec bouchon antidérapant en polyéthylène ; 1 pi de longueur x 0,5 po de diamètre.
- Flacon en polystyrène avec bouchon antidérapant en polyéthylène ; 2 pi de longueur x 0,5 po de diamètre.
- Adaptateur pour flacons de 2 po de longueur et de 0,5 po de diamètre
Spécification
Accessory for Digital Wig-L-Bug mixing/grinding mill | |
Each | |
Vial Adapter |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche