Learn More
Thermo Scientific Chemicals Accessoires Wig-L-Bug™
Pour une utilisation avec le mélangeur / broyeur numérique Wig-L-Bug
Marque:  Thermo Scientific Chemicals 044530.KN
Code produit. 11415280
  • 143.72€ / 100 pièces
Expédition estimée: 09-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Flacon en polystyrène avec bouchon antidérapant en polyéthylène ; 1 pi de longueur x 0,5 po de diamètre.
  • Flacon en polystyrène avec bouchon antidérapant en polyéthylène ; 2 pi de longueur x 0,5 po de diamètre.
  • Adaptateur pour flacons de 2 po de longueur et de 0,5 po de diamètre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Accessoire pour le mélangeur / broyeur numérique Wig-L-Bug
2 pi
100/boîte
Flacon en polystyrène