Learn More
Sampling Systems™ Brosses larges de nettoyage d’échantillonneur
Assurez-vous que l’échantillonneur est correctement nettoyé pour éviter toute contamination croisée. Les brosses larges de nettoyage d’échantillonneur Sampling Systems™ sont une gamme de brosses idéales pour le nettoyage des échantillonneurs en acier inox et en plastique.
Marque:  Sampling Systems™ 8020J-1100
Code produit. 15899401
  • 32.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Brosses en nylon hygiénique
  • Manche en aluminium robuste
  • Forme de brosse large
Spécification
Spécification
Brosse nettoyante
45 mm
1100 mm
Aluminium
Tubes de 30 à 45 mm de diamètre