Learn More
BRAND™ Flacon à col large en PFA
Click to view available options
Capacité:
250 ml
500 ml
2 000 ml
Description
- Bouchon à vis en PFA avec bague d’étanchéité moulée pour une étanchéité parfaite
- Autoclavables
- Faciles à nettoyer
- Résiste à des températures comprises entre -200 et 260°C
Spécification
Spécification
Capacité | 500 ml |
Description | À col large |
Matériau | PFA |
Filetage (métrique) | S40 |
Type de bouchon | Bouchon à vis |