Learn More
BRAND™ Flacons Erlenmeyer en verre à col large
Avec rebord perlé et graduation
Marque:  BRAND™ 92854
225.33 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10694352
  • 279.00€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqués en verre Boro 3.3
  • Col large pour faciliter le remplissage
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 24450
  • Fournis par boîtes de 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50 mm
Verre borosilicaté 3.3
Large
Oui
1 000 ml
220 mm
10
131 mm