Learn More
Gerresheimer™ Flacons filetés à col large sans fermetures
Organisez votre laboratoire avec les flacons transparents filetés à col large Gerresheimer™ sans bouchons. Ces flacons ronds en verre sont disponibles en différentes capacités.
213.00€
Spécification
Couleur | Transparents |
---|---|
Matériau | En verre |
Bouche | Large |
Type de produit | Flacon rond |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10644821
|
Gerresheimer™
4456061001 |
100 mL | 1 de chaque |
213.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Rond
- Col large
- Verre transparent
- Sans bouchon
Spécification
Transparents | |
En verre | |
Large | |
Flacon rond |